N-甲基己内酰胺 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 六氢-1-甲基-2H-氮杂卓-2-酮
M0686-25G M0686-500G
TCIAM0686-25GEA 0 CNY
TCIAM0686-25G TCIAM0686-500G
N-甲基己内酰胺 ≥97.0% (by GC)
N-甲基己内酰胺
分子式: C₇H₁₃NO
分子量: 127.19 g/mol
沸点: 120°C
闪点: 103°C
MDL编号: MFCD00003263
CAS号: 2556-73-2
EINECS: 219-874-1
Merck Index: 14,05989
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %