环己基甲基丙烯酸酯 ≥98.0% (by GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 甲基丙烯酸环己酯
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0594-25ML M0594-500ML
TCIAM0594-25MLEA 0 CNY
TCIAM0594-25ML TCIAM0594-500ML
环己基甲基丙烯酸酯 ≥98.0% (by GC) stabilised
环己基甲基丙烯酸酯
分子式: C₁₀H₁₆O₂
分子量: 168.24 g/mol
沸点: 72°C
闪点: 78°C
MDL编号: MFCD00014292
CAS号: 101-43-9
EINECS: 202-943-5
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid