Isobutyl myristate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
M0555-25ML M0555-500ML
TCIAM0555-25MLEA 0 CNY
TCIAM0555-25ML TCIAM0555-500ML
Isobutyl myristate ≥97.0% (通过GC)
Isobutyl myristate
分子式: C₁₈H₃₆O₂
闪点: 152°C
MDL编号: MFCD00059286
CAS号: 25263-97-2
EINECS: 246-765-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %