5-Methyl-DL-tryptophan ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
M0452-1G
M0452-100MG
TCIAM0452-1GEA
0
CNY
TCIAM0452-1G
TCIAM0452-100MG
5-Methyl-DL-tryptophan ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
5-Methyl-DL-tryptophan
分子式:
C₁₂H₁₄N₂O₂ |
MDL编号:
MFCD00005652 CAS号: 951-55-3 EINECS: 213-453-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |