α,α-二甲基苯丙醇 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
M0398-25G M0398-500G
TCIAM0398-25GEA 0 CNY
TCIAM0398-25G TCIAM0398-500G
α,α-二甲基苯丙醇 ≥99.0% (通过GC)
α,α-二甲基苯丙醇
分子式: C₁₁H₁₆O
MDL编号: MFCD00004472
CAS号: 103-05-9
EINECS: 203-074-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %