甲硫醇钠 ∼15% 在水里
供应商: TCI
Danger
M0096-25G M0096-500G
TCIAM0096-25GEA 0 CNY
TCIAM0096-25G TCIAM0096-500G
甲硫醇钠 ∼15% 在水里
甲硫醇钠
分子式: CH₃NaS
闪点: 50°C
MDL编号: MFCD00174316
CAS号: 5188-07-8
EINECS: 225-969-9
UN号: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05956
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 14.5 to 16.5 w/w%