甲基丙烯酸甲酯 99,8 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Methacrylic acid methyl ester
Stabilization: 6-tert-Butyl-2,4-xylenol_stab
M0087-25ML M0087-500ML
TCIAM0087-25MLEA 0 CNY
TCIAM0087-25ML TCIAM0087-500ML
甲基丙烯酸甲酯 99,8 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
甲基丙烯酸甲酯
分子式: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
分子量: 100.12 g/mol
沸点: 100°C
溶点: -48
闪点: 9°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008587
CAS号: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN号: 1247
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05941
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.8 %