聚甲基丙烯酸异丁酯
供应商: TCI
Synonyms: Methacrylic Acid Isobutyl Ester Polymer, Poly(isobutyl methacrylate)
M0086-25G M0086-500G
TCIAM0086-25GEA 0 CNY
TCIAM0086-25G TCIAM0086-500G
聚甲基丙烯酸异丁酯
聚甲基丙烯酸异丁酯
分子式: (C₈H₁₄O₂)n
MDL编号: MFCD00008931
CAS号: 9011-15-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Viscosity 100.0 to 160.0 mPa-s (40 wt%, Toluene, 25 deg-C)