DL-苹果酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
M0026-25G
M0026-500G
TCIAM0026-25GEA
0
CNY
TCIAM0026-25G
TCIAM0026-500G
DL-苹果酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
DL-苹果酸
分子式:
C₄H₄Na₂O₅ |
MDL编号:
MFCD00012466 CAS号: 676-46-0 EINECS: 211-627-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 5.0 % |