左旋氧氟沙星羧酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Levofloxacin carboxylic acid, (S)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid, (S)-(-)-9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid
L0238-1G L0238-5G
TCIAL0238-1GEA 0 CNY
TCIAL0238-1G TCIAL0238-5G
左旋氧氟沙星羧酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
左旋氧氟沙星羧酸
分子式: C₁₃H₉F₂NO₄
分子量: 281.21 g/mol
MDL编号: MFCD04039905
CAS号: 100986-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a79b4f399b162ce1bc9939f7600c0fbf0b498b8&vid=8a79b4f399b162ce1bc9939f7600c0fbf0b498b8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -62.0 to -64.0 deg (C=1、DMSO)