Losartan potassium ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
L0232-25G L0232-5G
TCIAL0232-25GEA 0 CNY
TCIAL0232-25G TCIAL0232-5G
Losartan potassium ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Losartan potassium
分子式: C₂₂H₂₃ClN₆O
MDL编号: MFCD02092704
CAS号: 124750-99-8
Merck Index: 14,05583
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %