Isopropyl linoleate >60.0% (通过GC)
供应商: TCI
L0139-25ML L0139-500ML
TCIAL0139-25MLEA 0 CNY
TCIAL0139-25ML TCIAL0139-500ML
Isopropyl linoleate >60.0% (通过GC)
Isopropyl linoleate
分子式: C₂₁H₃₈O₂
沸点: 179°C
闪点: 191°C
MDL编号: MFCD00053809
CAS号: 22882-95-7
EINECS: 245-289-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %