久洛利定 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,3,6,7-四氢-1H,5H-苯并[i,j]喹嗪
J0007-25G J0007-5G
TCIAJ0007-25GEA 0 CNY
TCIAJ0007-25G TCIAJ0007-5G
久洛利定 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
久洛利定
分子式: C₁₂H₁₅N
分子量: 173.26 g/mol
沸点: 280°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006917
CAS号: 479-59-4
EINECS: 207-535-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C