3,5-双(三氟甲基)苯基异氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
I0766-25G
I0766-5G
TCIAI0766-25GEA
0
CNY
TCIAI0766-25G
TCIAI0766-5G
3,5-双(三氟甲基)苯基异氰酸酯 ≥98.0% (通过GC)
3,5-双(三氟甲基)苯基异氰酸酯
分子式:
C₉H₃F₆NO 沸点: 78°C 闪点: 68°C |
MDL编号:
MFCD00013559 CAS号: 16588-74-2 UN号: 2206 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |