Ibudilast ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0740-100MG I0740-20MG
TCIAI0740-100MGEA 0 CNY
TCIAI0740-100MG TCIAI0740-20MG
Ibudilast ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Ibudilast
分子式: C₁₄H₁₈N₂O
沸点: 175°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00864808
CAS号: 50847-11-5
Merck Index: 14,04879
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C