2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
I0670-25G
I0670-5G
TCIAI0670-25GEA
0
CNY
TCIAI0670-25G
TCIAI0670-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
分子式:
C₅H₆N₂O₂ 溶点: 269°C |
MDL编号:
MFCD01721800 CAS号: 22884-10-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |