异冰片基甲基丙烯酸酯 ≥85.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
I0617-25G I0617-500G
TCIAI0617-25GEA 0 CNY
TCIAI0617-25G TCIAI0617-500G
异冰片基甲基丙烯酸酯 ≥85.0% (通过GC) stabilised
异冰片基甲基丙烯酸酯
分子式: C₁₄H₂₂O₂
沸点: 129°C
闪点: 144°C
MDL编号: MFCD00081070
CAS号: 7534-94-3
EINECS: 231-403-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %