1H-咪唑-4-甲酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0607-1G I0607-5G
TCIAI0607-1GEA 0 CNY
TCIAI0607-1G TCIAI0607-5G
1H-咪唑-4-甲酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1H-咪唑-4-甲酸
分子式: C₄H₄N₂O₂
溶点: 284°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00082203
CAS号: 1072-84-0
EINECS: 214-017-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %