Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
I0465-1G I0465-5G
TCIAI0465-1GEA 0 CNY
TCIAI0465-1G TCIAI0465-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate ≥98.0% (通过GC)
Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate
分子式: C₅H₇NO₃
沸点: 61°C
MDL编号: MFCD00191530
CAS号: 30293-82-4
UN号: 2206
ADR: 6.1,III