正丁基异氰酸乙酸酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanatoacetic Acid Butyl Ester
I0358-25G I0358-5G
TCIAI0358-25GEA 0 CNY
TCIAI0358-25G TCIAI0358-5G
正丁基异氰酸乙酸酯 ≥97.0% (by GC)
正丁基异氰酸乙酸酯
分子式: C₇H₁₁NO₃
沸点: 79°C
闪点: 88°C
MDL编号: MFCD00041743
CAS号: 17046-22-9
EINECS: 241-114-2
UN号: 2206
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %