三(2,3-二溴丙基)异氰脲酸酯 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0355-25G I0355-500G
TCIAI0355-25GEA 0 CNY
TCIAI0355-25G TCIAI0355-500G
三(2,3-二溴丙基)异氰脲酸酯 ≥97.0% (通过滴定分析)
三(2,3-二溴丙基)异氰脲酸酯
分子式: C₁₂H₁₅Br₆N₃O₃
溶点: 110°C
MDL编号: MFCD00010290
CAS号: 52434-90-9
EINECS: 257-913-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %