DL-异丝氨酸 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (±)-3-氨基-2-羟基丙酸
I0309-1G I0309-100MG
TCIAI0309-1GEA 0 CNY
TCIAI0309-1G TCIAI0309-100MG
DL-异丝氨酸 ≥95.0% (by titrimetric analysis)
DL-异丝氨酸
分子式: C₃H₇NO₃
分子量: 105.09 g/mol
MDL编号: MFCD00008138
CAS号: 565-71-9
EINECS: 918-962-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %