2-Ethoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
I0282-25ML I0282-5ML
TCIAI0282-25MLEA 0 CNY
TCIAI0282-25ML TCIAI0282-5ML
2-Ethoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (通过GC)
2-Ethoxyethyl isobutyrate
分子式: C₈H₁₆O₃
沸点: 85°C
闪点: 57°C
MDL编号: MFCD00009250
CAS号: 54396-97-3
EINECS: 259-146-0
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %