Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid) ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
I0184-25G
I0184-500G
TCIAI0184-25GEA
0
CNY
TCIAI0184-25G
TCIAI0184-500G
Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid) ≥90.0% (通过GC)
Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid)
分子式:
C₁₈H₃₆O₂ 闪点: 165°C |
MDL编号:
MFCD00135620 CAS号: 54680-48-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |