2-乙基己基乙烯基醚 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
I0148-10G I0148-25G
TCIAI0148-10GEA 0 CNY
TCIAI0148-10G TCIAI0148-25G
2-乙基己基乙烯基醚 ≥97.0% (通过GC)
2-乙基己基乙烯基醚
分子式: C₁₀H₂₀O
沸点: 177°C
闪点: 57°C
MDL编号: MFCD00053800
CAS号: 103-44-6
EINECS: 203-111-4
UN号: 3271
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %