3-Indoleacrylic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
I0025-1G I0025-5G
TCIAI0025-1GEA 0 CNY
TCIAI0025-1G TCIAI0025-5G
3-Indoleacrylic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Indoleacrylic acid
分子式: C₁₁H₉NO₂
MDL编号: MFCD00005633
CAS号: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %