丙酸己酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: Propionic Acid Hexyl Ester
H1330-25ML H1330-500ML
TCIAH1330-25MLEA 0 CNY
TCIAH1330-25ML TCIAH1330-500ML
丙酸己酯 ≥98.0% (by GC)
丙酸己酯
分子式: C₉H₁₈O₂
沸点: 186°C
闪点: 65°C
MDL编号: MFCD00085197
CAS号: 2445-76-3
EINECS: 219-495-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %