DL-高苯丙氨酸 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: (±)-2-氨基-4-苯基丁酸
H1329-1G H1329-5G
TCIAH1329-1GEA 0 CNY
TCIAH1329-1G TCIAH1329-5G
DL-高苯丙氨酸 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-高苯丙氨酸
分子式: C₁₀H₁₃NO₂
分子量: 179.22 g/mol
溶点: 294°C
MDL编号: MFCD00063092
CAS号: 1012-05-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %