六氟-2,3-双(三氟甲基)-2,3-丁二醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
H1279-25G H1279-5G
TCIAH1279-25GEA 0 CNY
TCIAH1279-25G TCIAH1279-5G
六氟-2,3-双(三氟甲基)-2,3-丁二醇 ≥98.0% (通过GC)
六氟-2,3-双(三氟甲基)-2,3-丁二醇
分子式: C₆H₂F₁₂O₂
沸点: 129°C
溶点: 26°C
MDL编号: MFCD00427700
CAS号: 918-21-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %