骆驼蓬灵 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: O-甲基骆驼蓬酚, 3,4-二氢骆驼蓬碱, 7-甲氧基-1-甲基-4,9-二氢-3H-吡啶并[3,4-b]吲哚, 1-甲基-7-甲氧基-3,4-二氢-β-咔啉
H1237-1G H1237-5G
TCIAH1237-1GEA 0 CNY
TCIAH1237-1G TCIAH1237-5G
骆驼蓬灵 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
骆驼蓬灵
分子式: C₁₃H₁₄N₂O
分子量: 214.27 g/mol
溶点: 251°C
MDL编号: MFCD00004955
CAS号: 304-21-2
EINECS: 206-152-6
Merck Index: 14,04613
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %