Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
H1145-1G H1145-5G
TCIAH1145-1GEA 0 CNY
TCIAH1145-1G TCIAH1145-5G
Hexyl-7-(diethylamino)coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (通过HPLC)
分子式: C₂₀H₂₇NO₄
MDL编号: MFCD06797113
CAS号: 851963-03-6