Potassium-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane-1,3-disulphonimide ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H1058-1G H1058-5G
TCIAH1058-1GEA 0 CNY
TCIAH1058-1G TCIAH1058-5G
Potassium-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane-1,3-disulphonimide ≥98.0% (通过滴定分析)
Potassium-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane-1,3-disulphonimide
分子式: C₃HF₆NO₄S₂
MDL编号: MFCD06797108
CAS号: 588668-97-7