N-羟甲基烟酰胺 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-吡啶羧酸 N-羟甲酰胺
H1001-25G H1001-500G
TCIAH1001-25GEA 0 CNY
TCIAH1001-25G TCIAH1001-500G
N-羟甲基烟酰胺 ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
N-羟甲基烟酰胺
分子式: C₇H₈N₂O₂
分子量: 152.15 g/mol
MDL编号: MFCD00010437
CAS号: 3569-99-1
EINECS: 222-668-4
Merck Index: 14,04833
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C