十六烷基三甲基氢氧化铵 10% in water
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Cetyltrimethylammonium Hydroxide
H0974-25ML H0974-500ML
TCIAH0974-25MLEA 0 CNY
TCIAH0974-25ML TCIAH0974-500ML
十六烷基三甲基氢氧化铵 10% in water
十六烷基三甲基氢氧化铵
分子式: C₁₉H₄₃NO
MDL编号: MFCD00041921
CAS号: 505-86-2
EINECS: 208-022-4
UN号: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e93de71049dbf18dfe0a19a2f5f96c11bfc8a325&vid=921c6ac5184a7e6a5425df6456ddabbbe631510b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%