2-Hexyl-4-pentynoic acid ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
|
Warning
|
H0964-25G
H0964-5G
TCIAH0964-25GEA
0
CNY
TCIAH0964-25G
TCIAH0964-5G
2-Hexyl-4-pentynoic acid ≥95.0% (通过滴定分析)
2-Hexyl-4-pentynoic acid
分子式:
C₁₁H₁₈O₂ |
MDL编号:
MFCD00946863 CAS号: 96017-59-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |