8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 8-Hydroxy-7-quinolinecarboxylic acid
H0877-25G H0877-5G
TCIAH0877-25GEA 0 CNY
TCIAH0877-25G TCIAH0877-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
分子式: C₁₀H₇NO₃
分子量: 189.17 g/mol
MDL编号: MFCD00671539
CAS号: 19829-79-9
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %