Dimethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
H0776-25G H0776-5G
TCIAH0776-25GEA 0 CNY
TCIAH0776-25G TCIAH0776-5G
Dimethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (通过GC)
Dimethyl-trans-3-hexenedioate
分子式: C₈H₁₂O₄
沸点: 125°C
MDL编号: MFCD00145425
CAS号: 25126-93-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %