1,1,1,3,3,3-六氟-2-苯基-2-丙醇 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: α,α-双(三氟甲基)苄醇
H0724-25G H0724-5G
TCIAH0724-25GEA 0 CNY
TCIAH0724-25G TCIAH0724-5G
1,1,1,3,3,3-六氟-2-苯基-2-丙醇 ≥99.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-六氟-2-苯基-2-丙醇
分子式: C₉H₆F₆O
分子量: 244.14 g/mol
沸点: 160°C
闪点: 56°C
MDL编号: MFCD00040983
CAS号: 718-64-9
EINECS: 211-943-4
UN号: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c1f8ca7b0ecc314defd4c518fa14c6a1f1656f&vid=30c1f8ca7b0ecc314defd4c518fa14c6a1f1656f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %