4-羟基-1-茚酮 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-HYDROXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-ONE, 4-hydroxyindan-1-one, 4-Hydroxy-1-indanone
H0723-25G H0723-5G
TCIAH0723-25GEA 0 CNY
TCIAH0723-25G TCIAH0723-5G
4-羟基-1-茚酮 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-羟基-1-茚酮
分子式: C₉H₈O₂
分子量: 148.161 g/mol
MDL编号: MFCD00143330
CAS号: 40731-98-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %