2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0719-25G H0719-500G
TCIAH0719-25GEA 0 CNY
TCIAH0719-25G TCIAH0719-500G
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (通过滴定分析)
分子式: C₁₆H₁₇N₃O
MDL编号: MFCD03844795
CAS号: 3147-76-0
EINECS: 221-574-0