N-羟甲基邻苯二甲酰亚胺 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
供应商: TCI
Synonyms: N-羟甲基酞酰亚胺
H0648-25G H0648-250G
TCIAH0648-25GEA 0 CNY
TCIAH0648-25G TCIAH0648-250G
N-羟甲基邻苯二甲酰亚胺 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-羟甲基邻苯二甲酰亚胺
分子式: C₉H₇NO₃
分子量: 177.16 g/mol
沸点: 415
MDL编号: MFCD00005899
CAS号: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 148.0 deg-C