3-Hydroxy-3-methylvaleric acid ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0626-25G H0626-5G
TCIAH0626-25GEA 0 CNY
TCIAH0626-25G TCIAH0626-5G
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid
分子式: C₆H₁₂O₃
沸点: 144°C
MDL编号: MFCD00059657
CAS号: 150-96-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %