Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate ≥99.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
H0538-1G H0538-100MG
TCIAH0538-1GEA 0 CNY
TCIAH0538-1G TCIAH0538-100MG
Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate ≥99.0% (通过HPLC)
Sodium-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate
分子式: C₁₀H₁₂O₅
MDL编号: MFCD00056719
CAS号: 77305-02-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %