N-羟基-5-降冰片烯-2,3-二甲酰亚胺 ≥99.0% (通过滴定分析) 用于肽合成
供应商: TCI
Warning
H0528-25G H0528-250G
TCIAH0528-25GEA 0 CNY
TCIAH0528-25G TCIAH0528-250G
N-羟基-5-降冰片烯-2,3-二甲酰亚胺 ≥99.0% (通过滴定分析) 用于肽合成
N-羟基-5-降冰片烯-2,3-二甲酰亚胺
分子式: C₉H₉NO₃
MDL编号: MFCD00167583
CAS号: 21715-90-2
EINECS: 244-538-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency