4-Nitrophenyl hexanoate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
H0484-1G H0484-5G
TCIAH0484-1GEA 0 CNY
TCIAH0484-1G TCIAH0484-5G
4-Nitrophenyl hexanoate ≥98.0% (通过GC)
4-Nitrophenyl hexanoate
分子式: C₁₂H₁₅NO₄
沸点: 145°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00056111
CAS号: 956-75-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %