3-Heptenoic acid ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
H0427-25ML
H0427-5ML
TCIAH0427-25MLEA
0
CNY
TCIAH0427-25ML
TCIAH0427-5ML
3-Heptenoic acid ≥90.0% (通过GC)
3-Heptenoic acid
分子式:
C₇H₁₂O₂ 沸点: 228°C |
MDL编号:
MFCD00058999 CAS号: 29901-85-7 EINECS: 249-943-1 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |