Heptyl sulphide ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
H0376-25G H0376-5G
TCIAH0376-25GEA 0 CNY
TCIAH0376-25G TCIAH0376-5G
Heptyl sulphide ≥97.0% (通过GC)
Heptyl sulphide
分子式: C₁₄H₃₀S
沸点: 298°C
溶点: –11°C
MDL编号: MFCD00027315
CAS号: 629-65-2
EINECS: 211-101-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %