Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
H0343-25ML H0343-500ML
TCIAH0343-25MLEA 0 CNY
TCIAH0343-25ML TCIAH0343-500ML
Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (通过GC)
Ethylene glycol monohexyl ether
分子式: C₈H₁₈O₂
沸点: 205°C
溶点: –45°C
闪点: 102°C
MDL编号: MFCD00045997
CAS号: 112-25-4
EINECS: 203-951-1
UN号: 2922
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %