三(羟甲基)硝基甲烷 ≥99.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2-羟甲基-2-硝基-1,3-丙二醇
H0271-25G H0271-500G
TCIAH0271-25GEA 0 CNY
TCIAH0271-25G TCIAH0271-500G
三(羟甲基)硝基甲烷 ≥99.0% (by GC)
三(羟甲基)硝基甲烷
分子式: C₄H₉NO₅
溶点: 214°C
MDL编号: MFCD00007395
CAS号: 126-11-4
EINECS: 204-769-5
Merck Index: 14,09753
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency