DL-高磺基丙氨酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: DL-2-氨基-4-磺基丁酸
H0158-1G H0158-5G
TCIAH0158-1GEA 0 CNY
TCIAH0158-1G TCIAH0158-5G
DL-高磺基丙氨酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
DL-高磺基丙氨酸
分子式: C₄H₉NO₅S
MDL编号: MFCD00007536
CAS号: 504-33-6
EINECS: 207-991-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %